Läs mer
Tocris Bioscience™ TRIS base
Produktkod. 18055442
Kvantitet:
500 g
Produktkod. 18055442
Brand: Tocris Bioscience™ 3163/500G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Commonly used laboratory reagent; used to make TBS, TAE and TBE buffers
Commonly used laboratory reagent. Highly water soluble. Working pH range 7 - 9. Used in buffer solutions such as Tris-buffered saline (TBS), Tris-acetate-ETDA (TAE) in combination with acetic acid and EDTA (Cat. No. 2811) and Tris-borate-EDTA in combination with boric acid and EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS base
CAS 77-86-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H11NO3
Formel vikt 121.14
Renhet >99.9%
Molekylvikt (g/mol) 121.136