Läs mer
Melford Tris Base Ultra Pure
Beskrivning
Tris Base Ultra Pure är en vanlig reagens- och buffertkomponent.
Tris Base Ultra Pure är en vanlig reagens- och buffertkomponent. Tris Base, Tris(hydroximetyl)aminometan, är en primär amin som fungerar som ett buffertmedel för att upprätthålla ett stabilt pH i experimentella förfaranden.
Den är särskilt effektiv i pH-intervallet 7,2 till 9,0, vilket gör den lämplig för tillämpningar som kräver lätt alkaliska till svagt sura pH-förhållanden. Tris Base Ultra Pure är mycket renad för att ta bort orenheter och föroreningar, vilket säkerställer högsta kvalitet för laboratorieanvändning.
Den ultrarena formen är väsentlig för applikationer där närvaron av föroreningar kan påverka experimentella resultat negativt. Tris Base Ultra Pure används ofta i olika molekylärbiologiska tekniker som DNA- och RNA-extraktion, proteinrening och enzymatiska analyser.
Det används också vid framställning av elektroforesbuffertar och PCR-reaktioner.
Fukt:< 0,2 %
Färg:< 20 APHA (färglös)
Tungmetaller (som Pb):< 0,0001 %
Olösligt ämne:< 0,005 %
Tungmetaller: 5 ppm
pKa (20°°C): 8,1± 0,1
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 77-86-1 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C4H11NO3 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi Ultrapure |