Beskrivning
- För molekylärbiologiska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS (Base) |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 121.14 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.