Läs mer
Tris-bas (vita kristaller eller kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10376743
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376743 1 kg Poly flaska 1kg
10103203 500 g Poly flaska 500g
10724344 5 kg Poly Pail 5kg
10667243 10 kg Poly Pail 10kg
10336793 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10376743 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1521
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
DNase-, RNase- och Protease-fri. | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
DNas-, RNas- och proteasfri.
Tris Base är en buffertkomponent i molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylol Aminomethane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Abs. 0,05 AU max vid 280 nm
Kemiskt namn eller material Tris Base
Smältpunkt 168,5 °C
Kokpunkt 219 °C
Färg Vitt
pH 10.4
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Kvantitet 1 kg
DNas DNase-fri
Formulering 2-amino-2-(hydroxymetyl)-1,3-propandiol, tris (hydroxymetyl) aminometan, trisbas, THAM, trimetylolaminometan, trometamol
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99.8 %
Identifiering Godkännandetest
Linjär formel H2NC(CH2OH)3
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 9951
Formel vikt 121.14
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Molekylärbiologi