Läs mer
Tris-bas (vita kristaller eller kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Beskrivning
DNas-, RNas- och proteasfri.
Tris Base är en buffertkomponent i molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesprocedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0.05 AU max. at 280nm |
| Kemiskt namn eller material | Tris Base |
| Smältpunkt | 168.5°C |
| Kokpunkt | 219°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Powder or Solid |
| Kvantitet | 10 kg |
| DNas | DNase-fri |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Visa mer |