Läs mer
Tris-bas (vita kristaller eller kristallint pulver/trippelkristalliserat), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10163243
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10163243 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10163243 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1541
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För känslig molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesmetoder
Denna ultrarena, trippelkristalliserade buffertkomponent är alkoholfri, så den är kompatibel med känslig molekylärbiologi, vävnadsodling och elektroforesmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 0,05 max. (1M-lösning) vid 280 nm
Kemiskt namn eller material Tris Base
Namnnotering Alkoholfritt
CAS 77-86-1
Smältpunkt 168,5 °C
Kokpunkt 219 °C
Färg Vitt
pH 10.4
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 1 kg
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Identifiering Godkännandetest
Molekylformel C4H11NO3
Linjär formel H2NC(CH2OH)3
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 9951
Synonym Trimethylol Aminomethane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formel vikt 121.14
Procent renhet ≥99.9%