Läs mer
Tris-(benzyltriazolylmetyl)amin, TRC
Produktkod. 30457304
Change view
Kvantitet:
25 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457304 1 g
30451733 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30457304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8762951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 510758-28-8
Molekylformel C30H30N10
Molekylvikt (g/mol) 530.63
Synonym 1-(1-Benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine, N,N,N-Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, TBTA, Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
IUPAC-namn 1-(1-bensyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-bensyltriazol-4-yl)metyl]metanamin
LEDER C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Formel vikt 530.2655