Läs mer
TBE Buffer, 10X Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Produktkod. 10448543
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10448543
Brand: Fisher BioReagents BP13341
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Each pack contains the required amount of premixed powder to make 1L of 10X TBE buffer stock solution that can be diluted to a 1X solution for use in electrophoresis of nucleic acids in polyacrylamide gels
  • DNase, RNase, and protease free powder that is pre-mixed in the correct ratios for your convenience
  • Adequate amount of powder to make 1L of 10X TBE buffer
  • Eliminates the need to separately weigh TBE buffer ingredients - simply dissolve powder in pure water
  • TBE buffer is commonly used for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Borate-EDTA
Namnnotering 10X Powder
CAS 77-86-1, 10043-35-3, 60-00-4
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 förpackning
DNas DNase free
Förpackning Foil Pack
Proteas Protease free
Synonym TBE
Kvalitet Electrophoresis
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Tris (63.91%), Boric Acid (32.54%), and EDTA (3.55%).
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris borate EDTA 10X powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.