Läs mer
TBE-buffert, Tris-Borate-EDTA, 1X-lösning, Elektrofores, Fisher BioReagents
Produktkod. 10754914
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754914 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
10715684 4 l Poly KUB 4 L
10755104 20 l Poly KUB 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10754914 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24301
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBE buffertlösning
  • Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
  • 1X lösning innehåller 0,089 M tris, 0,089 M borsyra och 0,002 M EDTA
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • Filtrerad, autoklaverad och funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
  • TBE är en vanlig buffert för elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Borate-EDTA
Namnnotering 1X Solution
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5
Färg Färglös
pH 8.2 to 8.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TBE
Kvalitet Elektrofores