Läs mer
Tris Borate EDTA-buffert
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris borate EDTA Buffer |
| CAS | 610769-35-2 |
| Molekylformel | C14H30BN3O14 |
| Kvantitet | 1 L |
| InChI-nyckel | OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.211 |
| PubChem CID | 21257725 |