Läs mer
Tris-Borate-Edta-buffert, för elektrofores, (10X koncentration), Fisher Chemical™
Produktkod. 10204260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10204260 10 L Väska i låda 10 L
10569580 1 L Amber glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10204260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/P050/24
Request Bulk or Custom Format
Tris-Borate-Edta-buffert, för elektrofores, (10X koncentration)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610769-35-2
Molekylformel C14H30BN3O14
Molekylvikt (g/mol) 475.211
MDL-nummer 4679
InChI-nyckel OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21257725
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;borsyra
LEDER B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kokpunkt 219°C
Färg Färglös
pH 8.2 to 8.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 L
Förpackning Väska i låda