Läs mer
Tris-Borate-Edta-buffert, för elektrofores, (10X koncentration), Fisher Chemical™
Produktkod. 10569580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Produktkod. 10569580
Brand: Fisher Chemical T/P050/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tris-Borate-Edta-buffert, för elektrofores, (10X koncentration)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610769-35-2
Molekylformel C14H30BN3O14
Molekylvikt (g/mol) 475.211
MDL-nummer 4679
InChI-nyckel OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21257725
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;boric acid
LEDER B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kokpunkt 219°C
Färg Colorless
pH 8.2 to 8.4
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Förpackning Amber glass bottle