Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris Borate EDTA-buffert, för molekylärbiologi, 10x, DNAse-, RNAse- och proteasfri, pH 8,3
Produktkod. 10611662 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10611662 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10611662 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327330010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610769-35-2 | C14H30BN3O14 | 475.211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens, pH-buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Borate EDTA buffer
Namnnotering pH 8.3
CAS 610769-35-2
Färg Färglös
pH 8.2 to 8.4 (25°C)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel C14H30BN3O14
MDL-nummer MFCD00236358
Förpackning Plastflaska
Beilstein 04, 303
Merck Index 14, 9772
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
InChI-nyckel OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;borsyra
Molekylvikt (g/mol) 475.211
PubChem CID 21257725
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris Borate EDTA buffer, 10x, DNase, RNase and Protease free
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Boric acid, EDTA
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.