Läs mer
Tris Buffer, 2M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Produktkod. 10376933
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10376933
Brand: Fisher BioReagents BP1759100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. Tris Solution, 2M, provides a convenient stock solution for preparing Tris buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris Buffer
Namnnotering 2M Solution
Färg Undesignated
Koncentration 1.95 to 2.05 M
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
DNas DNase free
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle
Proteas Protease free
Merck Index 15, 9951
Kvalitet Molecular Biology