Läs mer
TRIS-buffert, Tris-(hydroximetyl)-aminometan, molekylärbiologisk kvalitet, Scharlab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 77-86-1 |
| Molekylformel | C4H11NO3 |
| Kvantitet | 1 kg |
| InChI-nyckel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.14 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tris(hydroximetyl)aminometan, för molekylärbiologi
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.