Läs mer
Tris-buffrade saltlösningstabletter, pH 7,6, Medicago
Produktkod. 11300499
Change view
Kvantitet:
100 x 500 ml tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300499 100 x 500 ml tabletter Paket med 100
1 options
Produktkod. 11300499 Leverantör Medicago Leverantörsnummer 097500100
Edge
Levereras som exakt förvägda tabletter. Medicago Tris-buffrade saltlösningstabletter, pH 7,6 ger 500 ml 1x lösning med 0,05 M Tris-HCl-buffert och 0,15 M natriumklorid. Tillverkad i ISO 9001 och 13485 certifierade anläggningar.
TBS är isotoniskt och ogiftigt för celler och är lämpligt för molekylärbiologi. Bufferten används vanligtvis som substansspädningsmedel eller som tvättbuffert i immunanalyser som t.ex ELISA . Det används vid immunhistokemisk färgning när bakgrunden är hög och för utspädning av alkaliskt fosfatas eller peroxidaskonjugerade antikroppar i Western blotting.
  • Formulerad från reagenser av analytisk kvalitet
  • Isotonisk, giftfri buffert
  • Garanterad reproducerbarhet
  • Klar att använda på några minuter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBS
Färg Vitt
För användning med (applikation) Tvättbuffert i immunanalyser, antikroppsspädningsmedel i western blotting, provspädningsmedel i in vitro-diagnostik, immunhistokemisk färgning och in situ hybridisering
pH 7.6
Fysisk form Tablet
Kvantitet 100 x 500 ml tabletter
Formulering Tris-HCl (0.050M), NaKCl (0.15M)
Kvalitet Analytisk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris-Buffered Saline (TBS) pH8.0/pH7.6
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris