Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20
Beskrivning
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein:protein-interaktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein:protein-interaktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Noterar
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4 med 0,5 % Tween 20
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS-buffered saline |
| Namnnotering | med 0,5 % Tween 20 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.