Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20
Produktkod. 15440137
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440137 1 L 1 L
15430137 500 mL 500ml
15450137 2 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440137 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60448.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1339.36 SEK
    1118.65 SEK / 1 L
    Save 220.71 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein:protein-interaktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein:protein-interaktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Noterar
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4 med 0,5 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00678198
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS-buffered saline
Namnnotering med 0,5 % Tween 20
Färg Färglös
Koncentration 10X
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.