Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X), med 1 % Tween 20
Produktkod. 15480277
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480277 500 ml 500ml
15465249 1 l 1 L
15475249 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480277 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62955.AP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 20X), med 1 % Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein: proteininteraktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 20X), med 1 % Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein: proteininteraktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Noterar
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4, med 1 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS-buffered saline
Namnnotering med 1 % Tween 20
CAS 77-86-1
Koncentration 10X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Molekylformel C4H11NO3
MDL-nummer MFCD00678198
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.