Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS 10X) pH 7,4
Produktkod. p-7041935
Kvantitet:
1 L
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Produktkod. 15463479
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60764.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,5 används som buffertar för att stabilisera och lagra nukleinsyror och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,5 används som buffertar för stabilisering och lagring av nukleinsyror och proteiner.
Löslighet
Löslig i vatten och organiska lösningsmedel.
Noterar
250 mM Tris, 27 mM kaliumklorid, 1,37 M natriumklorid, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00132476
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS-buffered saline
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Odör Odorless
Löslighetsinformation Soluble in water and organic solvents.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.