Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS 10X) pH 7,4, för Western blot
Produktkod. 15430277
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430277 1 L 1 L
15440277 2 L 2 L
15450277 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430277 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62938.K2
Request Bulk or Custom Format
För Western blot-tvätt | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
För Western blot-tvätt.TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X) används som en tvättbuffert för elektroder, alkaliskt fosfatas och peroxidaskonjugat i dot blot-analys. Vidare fungerar det som en pH-stabilisator, vilket möjliggör tvättning utan störningar av antikropp-antigenbindande interaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer för Western blot-
tvätt.TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 10X) används som en tvättbuffert för elektroder, alkaliskt fosfatas och peroxidaskonjugat i dot blot-analys. Vidare fungerar det som en pH-stabilisator, vilket möjliggör tvättning utan störningar av antikropp-antigenbindande interaktioner.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
500 mM Tris, 1,5 M NaCl, pH 7,4. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS-buffered saline
Namnnotering for Western blot
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Miscible with water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.