Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 20X), med 2 % Tween 20
Produktkod. 15403279
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15403279 2 l
15493269 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403279 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60497.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2826.49 SEK
    2537.65 SEK / 2 L
    Save 288.84 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 20X), med 2% Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein:protein-interaktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TRIS-buffrad saltlösning (TBS , 20X), med 2% Tween 20 används som en tvättbuffert och för provberedning i allmänna immunanalystillämpningar reducerar Tween 20 ospecifik bindning och protein:protein-interaktioner.TBS används ofta för att späda ut sekundära antikroppar eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 används ofta för tvättsteg.
Löslighet Det
är lösligt i vatten.
Anmärkningar
1,0 M Tris-HCl, 3,0 M NaCl, pH 7,4± 0,1 med 2,0 % Tween-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBS
Koncentration 20X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 l
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.