Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffrad saltlösning (TBS 20X) pH 7,4
Produktkod. 15423579
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423579 2 L -
15413579 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423579 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60877.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1897.20 SEK
    1538.65 SEK / 2 L
    Save 358.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris buffrad saltlösning (TBS ) är en pH-stabiliserande lösning som används för western blot och ELISA förfaranden. Den används som en bekväm förberedd buffert för användning i olika applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Tris buffrad saltlösning (TBS ) är en pH-stabiliserande lösning som används för western blot och ELISA förfaranden. Den används som en bekväm förberedd buffert för användning i olika applikationer.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Noteringar
Innehåller: 0,5 M Tris, 54 mM KCl och 2,74 M NaCl, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00132476
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS-buffered saline
Koncentration 20X
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 L
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.