missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(chloroethyl) Phosphite (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(chloroethyl) Phosphite |
| CAS | 140-08-9 |
| Molekylformel | C6H12Cl3O3P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | CLP 1, NSC 6514, Phosphorous Acid Tris(2-chloroethyl) Ester, Tri(2-chloroethyl) Phosphite, Tris(2-chloroethyl) Phosphite, Tris(beta-chloroethyl) Phosphite |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2 |
| LEDER | ClCCOP(OCCCl)OCCCl |
| IUPAC-namn | tris(2-chloroethyl) phosphite |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.49 |
| Formel vikt | 267.959 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?