Läs mer
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III), 98%
Produktkod. 11418400
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418400 5 g 5g
11408400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418400 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044302.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1272-22-6 | C15H15Ho | 360.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1272-22-6
Molekylformel C15H15Ho
Molekylvikt (g/mol) 360.215
MDL-nummer MFCD03427140
InChI-nyckel ZZSQGMHUOVLCBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris cyclopentadienyl holmium, acmc-1bt45, holmium,tris h5-2,4-cyclopentadien-1-yl, tris, c5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl holmium, tris cyclopenta-1,3-dien-1-yl holmium
PubChem CID 21115617
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien; holmium(3+)
LEDER C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (cyclopentadienyl)holmium (III)
Smältpunkt 295°C
Kokpunkt 230°C (sublimation)(vac.)
Förpackning Ampull
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 360.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.