Läs mer
Tris(cyclopentadienyl)terbium(III), 99% (99.9%-Tb) (REO)
Produktkod. 11322249
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322249 1 g 1g
11332249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27238.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1272-25-9 | C15H15Tb | 354.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1272-25-9
Molekylformel C15H15Tb
Molekylvikt (g/mol) 354.21
MDL-nummer MFCD03427139
InChI-nyckel WFRJBVQIASPUDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris cyclopentadienyl terbium, acmc-1bvr0, tris, c5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl terbium
PubChem CID 20025873
IUPAC-namn cyclopenta-1,3-diene;terbium(3+)
LEDER C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Tb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(cyclopentadienyl)terbium(III)
Namnnotering (REO)
Smältpunkt 235°C
Anteckningar om analysprocent (99.9%-Tb)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 354.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.