Läs mer
Tris(cyklopentadienyl)yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342428
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342428 2 g 2g
11332428 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014478.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1294-07-1 | C15H15Y | 284.191 g/mol
Tris(cyklopentadienyl)yttrium(III) används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1294-07-1
Molekylformel C15H15Y
Molekylvikt (g/mol) 284.191
MDL-nummer MFCD00058706
InChI-nyckel IUJOPJIXAVSZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium 3+ ion tris cyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 22481132
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien; yttrium(3+)
LEDER C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Smältpunkt 295°C
Kokpunkt 200°C (sublimation)(vacuum)
Anteckningar om analysprocent (REO)
Förpackning Ampull
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 284.2
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.