missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TRIS-d11 (crystalline), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Trometamol-D11 |
| CAS | 202656-13-1 |
| Molekylformel | C4 D11 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol-d2, 2-(amino-d2)-2-(hydroxy-d-methyl-d2)- (9 CI), 2-(Amino-d2)-2-(hydroxy-d-methyl-d2)-1,3-propanediol-1,1,3,3-d4, Perdeutero-tri(hydroxymethyl)aminomethane, Perdeutero-Tris, TRIS-d11, Tris(hydroxymethyl)aminomethane-d11, Tromethamine-d11, Trometamol-d11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8 H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6 D,7 D,8 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C(N([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])O[2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,1,1,3,3-hexadeuterio-1,3-dideuteriooxy-2-[dideuterio(deuteriooxy)methyl]propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2028 |
| Formel vikt | 132.1429 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?