Läs mer
Tris(dibenzoylmetan)mono(fenantrolin)europium(III)
Produktkod. 11389668
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389668 0.1 g 0.1g
11399668 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044175.77
 Begränsad artikel
I lager
Som organisk rödljussändare | CAS: 17904-83-5 | C57H44EuN2O6 | 1004,951 g/mol
Som en organisk röd ljussändare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17904-83-5
Molekylformel C57H44EuN2O6
Molekylvikt (g/mol) 1004.951
MDL-nummer MFCD01321202
InChI-nyckel DYKOLWWJTALFFU-RWBKAWJDSA-N
Synonym eu dbm 3 phen, tris dibenzoylmethane mono phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane mono 1,10-phenanthroline europium lll, europium iii tris 1,3-diphenyl-1,3-propanedionato mono 1,10-phenanthroline, 2e-3-bis 1e-3-oxo-1,3-diphenylprop-1-en-1-yl oxy europio oxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one; phen
PubChem CID 14205791
IUPAC-namn europium;(E)-3-hydroxi-1,3-difenylprop-2-en-1-on;1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[Eu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (dibenzoylmethane)mono (phenanthroline)europium (III)
Smältpunkt 172°C to 173°C
Kvantitet 0.1 g
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane, THF
Formel vikt 1001.93
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.