Läs mer
Tris(dibenzylideneaceton)dipalladium(0), 97 %
Produktkod. 10170292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10170292 5 g Glasflaska 5g
10155760 500 mg Glasflaska 500mg
11954361 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10170292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 318770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 SEK
    2916.65 SEK / 5g
    Save 373.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51364-51-3
Molekylformel C51H42O3Pd2
Molekylvikt (g/mol) 915.73
MDL-nummer MFCD00013310
InChI-nyckel CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC-namn (1E,4E)-1,5-difenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
LEDER [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Smältpunkt 152,0 °C till 155,0 °C
Färg Svart till lila
Elementaranalys 96,0 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, thf, bensen, toluen
Formel vikt 915.7
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.