Läs mer
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)-chloroform Adduct, TRC
Produktkod. 30456255
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456255 10 g
1 options
Produktkod. 30456255 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT87635010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)-chloroform Adduct
CAS 52522-40-4
Molekylformel C52 H43 Cl3 O3 Pd2
Kvantitet 10 g
Synonym Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium Compound With Trichloromethane, (E,E)-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one Palladium Complex, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium Chloroform, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium Chloroform Adduct, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) Chloroform Adduct, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform (1:1), Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium-trichloromethane
InChI formel InChI=1S/3C17H14O.CHCl3.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;2-1(3)4;;/h3*1-14H;1H;;/b3*13-11+,14-12+;;;
LEDER [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(/C=C/c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
Molekylvikt (g/mol) 1035.1
Formel vikt 1032.03