Läs mer
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform, Pd 20.6%
Produktkod. 15416655
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416655 1 g 1g
15426655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044969.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Tris(dibensylidenaceton)dipalladium(0) används vid syntes av nanostora palladiumfosfider vid interaktion med vit fosfor, Framställning av palladiumtrifenylfosfinkarbonylklusterkomplex, Prekursor för syntes av funktionaliserade flerväggiga kolnanorör-kopplande komplex av kolnanorör-palladium-kopplande H-katalysatom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52522-40-4
Molekylformel C52H43Cl3O3Pd2
Molekylvikt (g/mol) 1035.10
MDL-nummer MFCD00075479
InChI-nyckel LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
IUPAC-namn kloroform; (1E,4E)-1,5-difenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
LEDER [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (dibenzylideneacetone)dipalladium (0)
Namnnotering Complex with chloroform
Smältpunkt 131°C to 135°C
Linjär formel Pd2(C17H14O)3·CHCl3
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 1035.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.6%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.