Läs mer
Tris(dibenzylideneaceton)dipalladium(0), Pd 21,5% min
Produktkod. 11397537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397537 1 g 1g
11307547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012760.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915,73 g/mol
Tris(dibensylidenaceton)dipalladium(0) är det mest använda Pd0-prekursorkomplexet vid syntes och katalys, särskilt som katalysator för olika kopplingsreaktioner. Den används som en katalysatorprekursor för palladiumkatalyserad kol-kvävebindning, omvandling av arylklorider, triflater och nonaflater till nitroaromater. Det används som katalysator för syntes av epoxider, alfa-arylering av ketoner, i kombination med BINAP för asymmetrisk arylering av olefiner, platsselektiv bensylisk sp3 palladiumkatalyserad direkt arylering och homoallylisk diaminering av terminala olefiner. Det används också för palladiumkatalyserad enpotssyntes av tricykliska indoliner, i Suzuki-Miyaura-kopplingen av 2-pyridylnukleofiler och korskopplingen av arylhalogenider med arylboronsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51364-51-3
Molekylformel C51H42O3Pd2
Molekylvikt (g/mol) 915.73
MDL-nummer MFCD00013310
InChI-nyckel CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC-namn (1E,4E)-1,5-difenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
LEDER [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Smältpunkt 152 °C till 155 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i klorerade lösningsmedel, bensen och THF.
Formel vikt 915.74
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.