Läs mer
Tris(dimetylamino)aluminiumdimer
Produktkod. 11349328
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349328 5 g 5g
11329328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043237.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Beredning av aluminiumnitrider | CAS: 32093-39-3 | C12H36Al2N6 | 318,425 g/mol
Beredning av aluminiumnitrider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32093-39-3
Molekylformel C12H36Al2N6
Molekylvikt (g/mol) 318.425
MDL-nummer MFCD00269811
InChI-nyckel JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
IUPAC-namn N-[bis(dimetylamino)alumanyl]-N-metylmetanamin
LEDER CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Smältpunkt 87 °C till 89 °C
Färg Brun till vit
Densitet 0.865 g/mL
Kokpunkt 90 °C (0,05 mmHg) (sublimering)
Flampunkt 21 °C (70 °F)
Linjär formel Al2[N(CH3)2]6
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3131
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 318.42
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.