Läs mer
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amin, 95 %
Produktkod. 10753691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753691 100 mL Glasflaska 100ml
10512521 25 mL Glasflaska 25ml
10465675 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124851000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 70384-51-9 | C15H33NR6 | 323,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70384-51-9
Molekylformel C15H33NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.42
MDL-nummer MFCD00010748
InChI-nyckel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-namn 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etyl]etanamin
LEDER COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Färg Brun till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 330,0 °C
Flampunkt 162 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Brytningsindex 1,4466 till 1,4486
Kvantitet 100 mL
Fieser 15,356; 16,373
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i aceton, eter, toluen och cyklohexan
Formel vikt 323.42
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.