Läs mer
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine, 95%
Produktkod. p-3779830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 10512521
Brand: Thermo Scientific Acros 124850250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70384-51-9
Molekylformel C15H33NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.42
MDL-nummer MFCD00010748
InChI-nyckel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-namn 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etyl]etanamin
LEDER COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Färg Gul till brun
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 330.0°C
Flampunkt 162°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Brytningsindex 1.4466 to 1.4486
Kvantitet 25 mL
Fieser 15,356; 16,373
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Formel vikt 323.42
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.