Läs mer
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Powder, pH 8.0, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Save time and simplify your preparation of buffer concentrate by using Fisher BioReagents 100X TE powder - simply add pure water
- Each pack contains the correct amount of pre-weighed powder to make 1L of 100X TE buffer containing 1.0 M tris and 0.1M EDTA
- Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
- TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
- Intended for laboratory research use only
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-EDTA |
| Namnnotering | 100X Powder |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4 |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| DNas | DNase free |
| Förpackning | Foil Pack |
| Proteas | Protease free |
| Synonym | TE |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tris EDTA 100X Powder
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.