Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 1X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Beskrivning
- Spara tid och förenkla ditt buffertförberedelsesteg genom att använda färdig Fisher BioReagents 1X TE-buffertlösning
- Eliminerar besväret med utspädning eller att vänta på att pulvret ska lösas upp
- 1X-lösningen innehåller 10 mM tri och 1 mM EDTA
- Filtrerat genom ett 5 mikron-filter och autoklaverat
- Testat för frånvaro av DNase, RNas och proteas
- TE-buffert används rutinmässigt för att resuspendera nukleinsyraprover
- Avsedd endast för laboratorieforskning
NFPA:
- Hälsa:1
- Brandfarlighet: 0
- Instabilitet: 0
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-EDTA |
| Namnnotering | 1X-lösning, pH 7,4 |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.4 till 8.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 5-mikronfilter. |
| Förpackning | Nalgene Polyflaska |
| Visa mer |