Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 1X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10021703
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Polyflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10021703 100 ml Poly flaska 100ml
10031703 500 ml Poly flaska 500ml
30117567 1 l Nalgene Polyflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10021703 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2476100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Tris-EDTA (TE) används rutinmässigt för att suspendera nukleinsyraprover.
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TE-buffertlösning
  • Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
  • 1X lösning innehåller 10 mM tris och 1 mM EDTA
  • Filtrerade genom ett 5 mikron filter och autoklaverades
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • TE-buffert används rutinmässigt för att återsuspendera nukleinsyraprover
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
Översikt över nödsituationer: Kan orsaka ögon-, hud- och luftvägsirritation. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in damm. Andas inte in ångor eller sprutdimma. Tvätta omedelbart av med tvål och mycket vatten och ta bort alla förorenade kläder och skor. Skaffa läkarvård. Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Skaffa läkarvård. Ta bort från exponering, lägg dig ner. Flytta till frisk luft. Om det är svårt att andas, ge syrgas. Om du inte andas, ge konstgjord andning. Om du inte andas, ge konstgjord andning. Skaffa läkarvård.
NFPA:
  • Hälsa: 1
  • Brandfarlighet: 0
  • Instabilitet: 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-EDTA
Namnnotering 1X-lösning, pH 7,4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Färg Färglös
pH 7.4 till 8.1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtreras genom ett 5-mikrons filter.
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TE
Kvalitet Molekylärbiologi