Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 1X lösning, pH 7,4, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly-flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TE-buffertlösning
- Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
- 1X lösning innehåller 10 mM tris och 1 mM EDTA
- Filtrerade genom ett 5 mikron filter och autoklaverades
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- TE-buffert används rutinmässigt för att återsuspendera nukleinsyraprover
- Endast avsedd för laboratorieforskning
NFPA:
- Hälsa: 1
- Brandfarlighet: 0
- Instabilitet: 0
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-EDTA |
| Namnnotering | 1X Solution, pH 7.4 |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtreras genom ett 5-mikrons filter. |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |