Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 1X lösning, pH 8,0, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Beskrivning
- Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBE buffertlösning
- Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
- 1X lösning innehåller 10 mM tris och 1 mM EDTA
- Filtrerad och autoklaverad - redo att användas
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- TE-buffert (pH 8,0) används rutinmässigt för att återsuspendera DNA efter utfällning
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-EDTA |
| Namnnotering | 1X-lösning, pH 8,0 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.4 till 8.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtreras genom ett 5-mikrons filter. |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |