Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 1X lösning, pH 8,0, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Produktkod. 10647633
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647633 500 ml Poly flaska 500ml
10224683 100 ml Poly flaska 100ml
10467773 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647633 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2473500
Request Bulk or Custom Format
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBE buffertlösning
  • Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
  • 1X lösning innehåller 10 mM tris och 1 mM EDTA
  • Filtrerad och autoklaverad - redo att användas
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • TE-buffert (pH 8,0) används rutinmässigt för att återsuspendera DNA efter utfällning
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-EDTA
Namnnotering 1X Solution, pH 8.0
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Färg Färglös
pH 7.4 to 8.1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtreras genom ett 5-mikrons filter.
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TE
Kvalitet Molekylärbiologi