Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 1X lösning, pH 8,0, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Produktkod. p-29171
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Produktkod. 10224683
Brand: Fisher BioReagents BP2473100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X TBE buffertlösning
  • Eliminerar besväret med utspädning eller väntan på att pulvret ska lösas upp
  • 1X lösning innehåller 10 mM tris och 1 mM EDTA
  • Filtrerad och autoklaverad - redo att användas
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • TE-buffert (pH 8,0) används rutinmässigt för att återsuspendera DNA efter utfällning
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-EDTA
Namnnotering 1X Solution, pH 8.0
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Färg Färglös
pH 7.4 to 8.1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtreras genom ett 5-mikrons filter.
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TE
Kvalitet Molekylärbiologi