Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris EDTA-buffert, för molekylärbiologi, DNAse, RNAse, Proteasfri redo att användas, pH 8.0
Produktkod. 10586441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
10586441 500 mL
1 options
Produktkod. 10586441 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327345000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 38641-82-6 | C14H27N3O11 | 413.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens, pH-buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris EDTA buffer
Namnnotering pH 8.0
CAS 38641-82-6
Färg Färglös
pH 7.9 to 8.1 (25°C)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Molekylformel C14H27N3O11
MDL-nummer MFCD00236359
Förpackning HDPE-flaska
Beilstein 04, 303
Merck Index 14, 9772
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
InChI-nyckel VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra; 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 413.38
PubChem CID 16218629
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.