Läs mer
Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Produktkod. 11302658
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302658 5 g 5g
11392648 1 g 1g
11312658 25 g 25g
11460510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11302658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 024127.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16165-32-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16165-32-5
MDL-nummer MFCD00150160
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)chromium(III)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Färg Gul till orange
Linjär formel Cr(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3.5H2O
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 401.71 (338.65 Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.