Läs mer
Tris(etylendiamine)kobolt(III)kloridtrihydrat
Produktkod. 11493427
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493427 10 g 10g
11403437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17211.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14883-80-8 | C6H30Cl3CoN6O3 | 399,628 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14883-80-8
Molekylformel C6H30Cl3CoN6O3
Molekylvikt (g/mol) 399.628
MDL-nummer MFCD00211318
InChI-nyckel WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
IUPAC-namn kobolt(3+);etan-1,2-diamin;triklorid;trihydrat
LEDER C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Kvantitet 10 g
Formel vikt 399,64 (345,59 vattenfri)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.