Läs mer
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate, Rh 23.2%
Produktkod. 11316068
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316068 0.5 g 0.5g
11336068 1 g 1g
11326068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010553.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15004-86-1 | C6H30Cl3N6O3Rh | 443.60 g/mol
Används som prekursor för uppburen RH-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15004-86-1
Molekylformel C6H30Cl3N6O3Rh
Molekylvikt (g/mol) 443.60
MDL-nummer MFCD00149661
InChI-nyckel HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III)
IUPAC-namn rodium(3+)tris(etan-1,2-diamin)trihydrattriklorid
LEDER O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].NCCN.NCCN.NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
Smältpunkt 280°C (decomposition)
Färg Vitt
Linjär formel Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 443.61 (389.56 Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 23.2%
Fysisk form Crystalline/Fused Lump, Crystals Fuse Over Time
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.