Läs mer
Tris-Glycin, 1X lösning (elektrofores), Fisher BioReagents
Produktkod. 11443024
Change view
Kvantitet:
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443024 20 l 20 L
1 options
Produktkod. 11443024 Leverantör Fisher Bioreagents Leverantörsnummer BP243920
 Begränsad artikel
Tris-Glycin används vanligtvis som en buffert vid nativ polyakrylamidgelelektrofores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Glycine
Namnnotering 1X-lösning
CAS 56-40-6, 77-86-1, 7732-18-5
pH 8,3 till 8,5 (1 gång soln.)
Kvantitet 20 l
DNas Inte upptäckt
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly KUB
Proteas Inte upptäckt
Kvalitet Elektrofores