Läs mer
Tris-Glycine-SDS, 10X Powder (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-Glycine-SDS |
| Namnnotering | 10X Powder |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6, 151-21-3 |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Förpackning | Foil Pack |
| Proteas | Protease free |
| Kvalitet | Electrophoresis |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tris Glycine SDS 10X Powder
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.