Läs mer
Tris-Glycin-SDS, 10X lösning (elektrofores), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10051653
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051653 1 l Nalgene Poly flaska 1 L
10102823 4 l Poly KUB 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10051653 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP13411
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-86-1
Tris-Glycin-SDS, 10X lösning (elektrofores)
Tris-Glycin-SDS används vanligtvis som en buffert i SDS-PAGE av proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Glycine-SDS
Namnnotering 10X-lösning
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Färg Odesignat
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TG-SDS
Kvalitet Elektrofores
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.